Learn More
1-Aminoinano Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17962985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962985 5 g 5 g
17912015 1 g 1 g
17934035 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6122605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70146-15-5
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 169.65
Sinónimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.NC1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoindane Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658