Learn More
(+/-)-1-Aminoindano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427917 5 g 5 g
11417917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16585.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34698-41-4
Fórmula molecular C9H12N
Peso molecular (g/mol) 134.20
Número MDL MFCD00003799
Clave InChI XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Sinónimo 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Aminoindane
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.038
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 3196205
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 99%