Learn More
1-aminoindano, TRC
Código de producto. 30320553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320553 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30320553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61566050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Fórmula molecular C9H11N
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
SMILES NC1CCc2ccccc12
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
Peso molecular (g/mol) 133.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0891