Learn More
1-Aminoindan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10305930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305930 1 g Frasco de vidrio 1 g
10704981 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10305930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103850010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34698-41-4
Fórmula molecular C9H12N
Peso molecular (g/mol) 134.20
Número MDL MFCD00003799
Clave InChI XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Sinónimo 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoindan
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.5°C
Color De incoloro a verde
Densidad 1.0380g/mL
Punto de ebullición 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5600 to 1.564
Cantidad 1 g
Beilstein 12, 1191
Gravedad específica 1.038
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminoindan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.