Learn More
Ácido 1-aminociclopropano-2,2,3,3-d4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 84392-07-4 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H3 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid, 1-amino- (9CI), 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid-2,2,3,3-D4, 1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-amino-2,2,3,3-tetradeuteriociclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.1285 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0728 |