Learn More
1-Aminociclopropano-1-Ácido carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7) |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |