Learn More
Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid |
| Punto de fusión | ∼320°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 636626 |
| Índice Merck | 14,2734 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.16 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
Seguridad y manipulación
- 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid