Learn More
Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384529 1 g 1 g
11394529 5 g 5 g
11304539 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-52-8
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00001381
Clave InChI NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión ∼320°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 636626
Índice Merck 14,2734
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥97%