Learn More
Ácido 1-aminociclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478980 25 g 25 g
11468980 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11853.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2756-85-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00001487
Clave InChI WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2355692
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%