Learn More
Ácido 1-aminociclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468980 5 g 5 g
11478980 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11853.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2756-85-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00001487
Clave InChI WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2355692
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid