Learn More
1-Aminociclobutanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421679 1 g 1 g
15431679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64459.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22264-50-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
ACBC is an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. It acts as an agonist being an analog of glycine at the NMDA-glycine receptor site. This affects the signal transmission in the CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ACBC es una antagonista del receptor NMDA que actúa en el sitio de la glicina. Actúa como un agonista siendo un análogo de la glicina en el sitio receptor NMDA-glicina. Esto afecta a la transmisión de la señal en el SNC.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mm.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22264-50-2
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00661068
Clave InChI FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclobutanecarboxylic acid, acbc, 1-amino-cyclobutanecarboxylic acid, 1-aminocyclobutane carboxylic acid, 1-amino-1-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino, 1-aminocyclobutanecarboxlic acid, 1-amino-1-carboxycyclobutane, cyclovaline
PubChem CID 89643
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclobutano-1-carboxílico
SMILES C1CC(C1)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 261°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 2802253
Información de solubilidad Soluble to 100 mM in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo