Learn More
1-Aminociclobutanocarbonitrilo > 80%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminocyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 70780-84-6 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Aminocyclobutanecarbonitrile, 1-Amino-1-cyanocyclobutane, 1-Aminocyclobutane-1-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2/c6-4-5(7)2-1-3-5/h1-3,7H2 |
| SMILES | NC1(CCC1)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-aminociclobutano-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.069 |