Learn More
1-aminobenzotriazol, TRC
Código de producto. 30321409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321409 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30321409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA593670500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Fórmula molecular C6H6N4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
SMILES Nn1nnc2ccccc12
Nombre IUPAC benzotriazol-1-amina
Peso molecular (g/mol) 134.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0592