Learn More
1-Aminobenzotriazole, MedChemExpress
Código de producto. 16480207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480207 50 mg 50 miligramos
16444876 100 mg 100 miligramos
16420976 200 mg 200 miligramos
16411556 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103389
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress 1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminobenzotriazole
Forma física Solid
CAS 1614-12-6
Color Tan
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ABT 3-Aminobenzotriazole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (745.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (372.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES NN1N=NC2=CC=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 134.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98.05%