Learn More
1-Aminobenzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475799 250 mg 250 miligramos
15455799 1 g 1 g
15465799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63610.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor suicida del citocromo P450 y la cloroperoxidasa
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Aminobenzotriazol se utiliza como un inhibidor suicida del citocromo P450 y la cloroperoxidasa, un inhibidor del metabolismo oxidativo de los fármacos en estudios de farmacología bioquímica y toxicología.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, DMSO, etanol o agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1614-12-6
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.142
Número MDL MFCD00132902
Clave InChI JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
Nombre IUPAC benzotriazol-1-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminobenzotriazole
Punto de fusión 81°C to 85°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 607843
Información de solubilidad Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminobenzotriazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole