Learn More
1-Aminoantraquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499947 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11499947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22901.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 82-45-1 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoanthraquinone
CAS 82-45-1
Punto de fusión 252°C to 255°C
Fórmula molecular C14H9NO2
Número MDL MFCD00001213
Cantidad 100 g
Beilstein 396360
Índice Merck 14,417
Sinónimo 1-aminoanthraquinone, diazo fast red al, anthraquinone, 1-amino, 1-amino anthraquinone, 1-aminoanthrachinon, 1-amino-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-amino, alpha-aminoanthraquinone, 1-amino-9,10-anthraquinone, 1-amino-9,10-anthracenedione
Información de solubilidad Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
Clave InChI KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Nombre IUPAC 1-aminoantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 223.231
PubChem CID 6710
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminoanthraquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminoanthraquinone