Learn More
Clorhidrato de 1-aminoacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Aminoacetone, Hydrochloride |
| CAS | 7737-17-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propanone, amino-, hydrochloride (6CI), 1-Amino-2-propanone hydrochloride, 1-Aminoacetone Hydrochloride, 1-Aminopropan-2-one hydrochloride salt, 2-Oxopropylammonium chloride, Aminoacetone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO.ClH/c1-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)CN |
| Nombre IUPAC | 1-aminopropan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 109.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0294 |