Learn More
1-Amino-imidazolidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30006304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006304 250 mg 250 miligramos
30005827 500 mg 500 miligramos
30005757 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611738250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6301-02-6
Fórmula molecular C3 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 115.09
Sinónimo 1-Aminohydantoin
Nombre IUPAC 1-aminoimidazolidina-2,4-diona
SMILES NN1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminohydantoin
Nombres de analitos o componentes 1-Aminohydantoin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0382
Porcentaje de pureza >95%