Learn More
1-Amino-imidazolidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30005827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30005827 500 mg 500 miligramos
30006304 250 mg 250 miligramos
30005757 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005827 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA611738500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6301-02-6
Fórmula molecular C3 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 115.09
Sinónimo 1-Aminohydantoin
Nombre IUPAC 1-aminoimidazolidina-2,4-diona
SMILES NN1CC(=O)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Aminohydantoin
Nombres de analitos o componentes 1-Aminohydantoin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0382
Porcentaje de pureza >95%