Learn More
Clorhidrato de 1-aminohidantoína, TRC
Código de producto. 30314407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314407 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30314407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6110905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS 2827-56-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 H5 N3 O2 . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride (9CI), Hydantoin, 1-amino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2,4-imidazolidinedione monohydrochloride, 1-Aminohydantoin hydrochloride, 1-Aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
SMILES Cl.NN1CC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-aminoimidazolidina-2,4-diona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 151.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0149
Porcentaje de pureza >95