Learn More
1-Amino Hidantoína-13C3, TRC
Código de producto. 30008930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008930 1 mg 1 miligramo
30006067 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6110921MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957509-31-8
Fórmula molecular 13C3 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 118.07
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione-2,4,5-13C3, 1-amino-, 1-Aminohydantoin (2,4,5-13C3), 1-Aminohydantoin-2,4,5-13C3, 1-Aminohydantoin-13C3, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione-2,4,5-13C3, 1-Amino hydantoin-13C3
Nombre IUPAC 1-amino-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidina-2,4-dión
SMILES NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino Hydantoin-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0482
Porcentaje de pureza >95%