Learn More
Ácido 1-amino-7-naftalenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-7-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 119-28-8 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 8-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid, 1-Naphthylamine-7-sulfonic Acid, 1-Amino-7-sulfonaphthalene, 1,7-Cleve’s Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | Nc1cccc2ccc(cc12)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0303 |