Learn More
1-amino-5-hexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-5-hexene |
| CAS | 34825-70-2 |
| Fórmula molecular | C6H13N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2 |
| SMILES | C=CCCCCN |
| Nombre IUPAC | hex-5-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 99.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |