Learn More
Etileno cetal del ácido 1-amino-4-oxociclohexanocarboxílico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379755 1 g 1 g
11389755 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19795.03
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal is used in modification of polymer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etileno cetalácido del ácido 1-amino-4-oxociclohexanocarboxílico se utiliza en la modificación de las propiedades del polímero.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54621-18-0
Fórmula molecular C9H15NO4
Peso molecular (g/mol) 201.222
Número MDL MFCD03790906
Clave InChI HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-amino-1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylicacidethyleneketal, 1-amino-4,4-ethylenedioxycyclohexane carboxylic acid, 4-amino-4-carboxycyclohexanone ethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylicacid, 8-amino, 4-amino-4-2-hydroxy-1,3-dioxolan-2-yl cyclohexanone, 8-amino-1,4-dioxa-spiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, amino-4-ethylene-ketal cyclohexylcarboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene k
PubChem CID 7015505
Nombre IUPAC ácido 8-amino-1,4-dioxaspiro[4,5]decano-8-carboxílico
SMILES C1CC2(CCC1(C(=O)O)N)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
Punto de fusión 301°C to 304°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1373325
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%