Learn More
1-Amino-4-metilpiperacina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10430521 25 g Frasco de vidrio 25 g
10379430 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10430521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 251390250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6928-85-4
Fórmula molecular C5H13N3
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00006154
Clave InChI RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-1-amina
SMILES CN1CCN(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-methylpiperazine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4835 to 1.4855
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 376
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Solución viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.