Learn More
1-Amino-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-4-methylpiperazine |
| Densidad | 0.96 |
| Punto de ebullición | 172°C to 175°C |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Índice de refracción | 1.484 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 103334 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.18 |
| Mostrar más |