Learn More
1-Amino-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369645 25 g 25 g
11379645 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19108.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6928-85-4
Fórmula molecular C5H13N3
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00006154
Clave InChI RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-1-amina
SMILES CN1CCN(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-methylpiperazine
Densidad 0.96
Punto de ebullición 172°C to 175°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 103334
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%