Learn More
1-Amino-4-metilpiperazina (> 90%), CTR
Código de producto. 30314593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314593 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30314593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA613435100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Fórmula molecular C5H13N3
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCN(N)CC1
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-1-amina
Peso molecular (g/mol) 115.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1109