Learn More
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10122850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122850 5 g Glass Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10122850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103800050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 116-85-8
Fórmula molecular C14H9NO3
Peso molecular (g/mol) 239.23
Número MDL MFCD00001223
Clave InChI AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
Nombre IUPAC 1-amino-4-hidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207.0°C to 209.0°C
Color De marrón a morado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass Bottle
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 268
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.