Learn More
1-Amino-4-hidroxiantraquinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445827 25 g 25 g
11435827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24388.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 116-85-8 | C14H9NO3 | 239.23 g/mol
The use of the inclusion complex of 1-amino-4-hydroxyanthraquinone (AHA) in the internal cavity of β-cyclodextrin confers increased sensitivity, selectivity and detection limit, and allows the determination of 10-70 ng ml-1 beryllium, compared to 60-500 ng ml-1 in the absence of the cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El uso del complejo de inclusión de 1-amino-4-hidroxiantraquinona (AHA) en la cavidad interna de la β-ciclodextrina confiere mayor sensibilidad, selectividad y límite de detección, además de posibilitar la determinación de 10-70 ng ml-1 de berilio, en comparación con 60-500 ng ml-1 en ausencia de ciclodextrina.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona y benceno.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-85-8
Fórmula molecular C14H9NO3
Peso molecular (g/mol) 239.23
Número MDL MFCD00001223
Clave InChI AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
Nombre IUPAC 1-amino-4-hidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Punto de fusión 207°C to 209°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,acetone,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 96%