Learn More
1-amino-4-ciclopentilpiperazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine |
| CAS | 61379-64-4 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2 |
| SMILES | NN1CCN(CC1)C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-ciclopentilpiperazina-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1579 |