Learn More
1-amino-4-ciclopentilpiperazina, TRC
Código de producto. 30313537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313537 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30313537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60354825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Fórmula molecular C9 H19 N3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
SMILES NN1CCN(CC1)C2CCCC2
Nombre IUPAC 4-ciclopentilpiperazina-1-amina
Peso molecular (g/mol) 169.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1579