Learn More
1-Amino-4-ciclopentilpiperazina, 97%
Código de producto. 15490998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490998 1 g 1 g
15411008 250 mg 250 miligramos
15401008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54831.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 61379-64-4 | C9H19N3 | 169,272 g/mol
La 1-amino-4-ciclopentilpiperazina es una materia prima importante y un intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 1-amino-4-ciclopentilpiperazina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61379-64-4
Fórmula molecular C9H19N3
Peso molecular (g/mol) 169.272
Número MDL MFCD00190598
Clave InChI QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1512485
Nombre IUPAC 4-ciclopentilpiperazina-1-amina
SMILES C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.27
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación