Learn More
1-amino-4-bencilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-4-benzylpiperazine |
| CAS | 39139-52-1 |
| Fórmula molecular | C11H17N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3/c12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10,12H2 |
| SMILES | NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-bencilpiperazin-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1422 |