Learn More
1-amino-3-nitroadamantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-3-nitroadamantane |
| CAS | 243145-00-8 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O2/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(4-7,6-9)12(13)14/h7-8H,1-6,11H2 |
| SMILES | NC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-nitroadamantan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.25 |