Learn More
1-amino-3-metilisoquinolina-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-3-methylisoquinoline-4-carbonitrile |
| CAS | 161468-33-3 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3/c1-7-10(6-12)8-4-2-3-5-9(8)11(13)14-7/h2-5H,1H3,(H2,13,14) |
| SMILES | Cc1nc(N)c2ccccc2c1C#N |
| Nombre IUPAC | 1-amino-3-metilisoquinolina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0796 |