Learn More
1-amino-3-hidroxibenceno, TRC
Código de producto. 30323755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323755 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30323755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61118510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Fórmula molecular C6 H7 N O
Cantidad 10 g
Sinónimo Phenol, m-amino- (8CI), 3-Aminophenol, (3-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-3-hydroxybenzene, 3-Hydroxyaniline, 3-Hydroxybenzenamine, C.I. 76545, C.I. Oxidation Base 7, Fouramine EG, Fourrine 65, Fourrine EG, Furro EG, Futramine EG, NSC 1546, Nako TEG, Pelagol EG, Renal EG, Rodol EG, Tertral EG, Ursol EG, Zoba EG, m-Aminophenol, m-Hydroxyaminobenzene, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-aminofenol
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528