Learn More
1-Amino-3-adamantanol, TRC
Código de producto. 30012186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012186 100 mg 100 miligramos
30004159 5 g 5 g
30011011 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA580300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-82-9
Fórmula molecular C10 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 167.25
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-, 1-Adamantanol, 3-amino- (7CI,8CI), 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, (3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-adamantanol, 3-Amino-1-hydroxyadamantane
Nombre IUPAC 3-aminoadamantan-1-ol
SMILES NC12CC3CC(C1)CC(O)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoadamantan-1-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.131
Porcentaje de pureza >95%