Learn More
1-amino-3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 72955-96-5 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| SMILES | NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1212 |