Learn More
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476439 500 mg 500 miligramos
15466439 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64527.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo que contiene acetileno con espaciador de PEG y reactividad carboxilo.
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne is used as a acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification of carboxylic acid containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne se utiliza como un reactivo que contiene acetileno con espaciador de PEG y reactividad carboxilo. El espaciador de PEG hidrofílico aumenta la solubilidad en agua de este reactivo, lo que permite una fácil modificación de las biomoléculas que contienen el ácido carboxílico, como anticuerpos, proteínas y péptidos con el alquino terminal. El espaciador de PEG también reduce la agregación de proteínas modificadas y almacenadas en solución al añadir características hidrófilicas.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF, DCM, THF o cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013921-36-2
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.292
Número MDL MFCD22380736
Clave InChI QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 86580391
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-prop-2-ynoxietoxi)etoxi]etoxi]etanamina
SMILES C#CCOCCOCCOCCOCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Color Amarillo
Fórmula lineal NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Forma física Sólido