Learn More
1-amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30332465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332465 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6346431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS 5002-93-7
Fórmula molecular C10 H15 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol, 3-Amino-1-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,12H,6-7,11H2,1H3
SMILES COc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Nombre IUPAC 1-amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 197.231
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.105