Learn More
1-Amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763033 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10582272 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763033 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12133DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5002-93-7
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.234
Número MDL MFCD00205693
Clave InChI KFQPRNVTVMCYEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-3-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, 1-amino-3-4-methoxy-phenoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-4-methoxyphenoxy, 3-amino-1-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, maybridge1_002199, 4-3-amino-2-hydroxypropoxy anisole, 2rs-1-amino-3-4methoxyphenoxy-2-propanol, 2rs-1-amino-3-4-methoxyphenoxy-2-propanol
PubChem CID 2735360
Nombre IUPAC 1-amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCC(CN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.23
Porcentaje de pureza 95%