Learn More
1-Amino-3,3-dietoxipropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915281 100 g Frasco de vidrio 100 g
10617431 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269851000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41365-75-7 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41365-75-7
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.22
Clave InChI PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
PubChem CID 521029
Nombre IUPAC 3,3-dietoxipropan-1-amina
SMILES CCOC(CCN)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 72°C (16.0 hPa)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4233 to 1.4253
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.