Learn More
1-amino-2-propanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-2-propanol |
| CAS | 78-96-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Amino-2-propanol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CN |
| Nombre IUPAC | 1-aminopropan-2-ol |
| Show More |