Learn More
(±)-1-amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6 |
| CAS | 1219795-13-7 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H3 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,2,3,3-d6-ol, 3-amino- (ACI), 3-Amino-2-propan-1,1,1,2,3,3-d6-ol (ACI), (±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, 1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, 1-Amino-2-propanol-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1-amino-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 81.1466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.1061 |