Learn More
Clorhidrato de 1-amino-2-naftol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride |
| CAS | 1198-27-2 |
| Fórmula molecular | C10H9NO . HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-aminonaftalen-2-ol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0451 |