Learn More
Clorhidrato de 1-amino-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455957 25 g 25 g
11435957 1 g 1 g
11445957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24492.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-27-2
Fórmula molecular C10H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 195.646
Número MDL MFCD00012561
Clave InChI DEKREBCFNLUULC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol hydrochloride, 1-aminonaphthalen-2-ol hydrochloride, 1-amino-2-naphthol hcl, unii-xm2lzu54ow, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride 1:1, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride, xm2lzu54ow, 1-aminonaphthalen-2-ol, chloride, timtec-bb sbb000347, acmc-209a4b
PubChem CID 518469
Nombre IUPAC 1-aminonaftalen-2-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-2-naphthol hydrochloride
Punto de fusión ∼276°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3699817
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.65
Porcentaje de pureza 97%