Learn More
Clorhidrato de 1-amino-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11435957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11435957 1 g 1 g
11445957 5 g 5 g
11455957 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11435957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24492.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-27-2
Fórmula molecular C10H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 195.646
Número MDL MFCD00012561
Clave InChI DEKREBCFNLUULC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2-naphthol hydrochloride, 1-aminonaphthalen-2-ol hydrochloride, 1-amino-2-naphthol hcl, unii-xm2lzu54ow, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride 1:1, 2-naphthalenol, 1-amino-, hydrochloride, xm2lzu54ow, 1-aminonaphthalen-2-ol, chloride, timtec-bb sbb000347, acmc-209a4b
PubChem CID 518469
Nombre IUPAC 1-aminonaftalen-2-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-2-naphthol hydrochloride
Punto de fusión ∼276°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3699817
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.65
Porcentaje de pureza 97%