Learn More
Ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfónico, TRC
Código de producto. 30315864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315864 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30315864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA619008500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic Acid
CAS 116-63-2
Fórmula molecular C10H9NO4S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
SMILES Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 239.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0252