Learn More
1-amino-2-metilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-2-Methylnaphthalene |
| CAS | 2246-44-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-1-naphthalenamine, 1-Amino-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1-aminonaphthalene, 2-Methyl-1-naphthylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,12H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2ccccc2c1N |
| Nombre IUPAC | 2-metilnaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0891 |